Fortfahren mit
70139
Kartoffel-Glucose-Agar
NutriSelect® Plus, according to USP, FDA, APHA, powder, for bacteria, pack of 100 g, pack of 500 g, pack of 2.5 kg
Synonym(e):
PDA, Kartoffel-Glucose-Agar, Kartoffel-Dextrose-Agar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 50,10
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 273,00
2.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 718,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41171605
Manufacturer/tradename:
NutriSelect® Plus
Agency:
APHA, USP, according to USP
Form:
powder
Suitability:
bacteria, nonselective for Aspergillus spp., nonselective for Candida spp., nonselective for Penicillium spp., nonselective for Pichia spp., nonselective for Saccharomyces spp., nonselective for Zygosaccharomyces spp., nonselective for molds (General Media), nonselective for yeasts (General Media)
Application(s):
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
€ 50,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
APHA, USP, according to USP
reg. compliance
FDA
sterility
non-sterile
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 15 g/L , dextrose, 20 g/L , potato extract, 4 g/L
packaging
pack of 100 g, pack of 2.5 kg, pack of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
light yellow
final pH
5.6±0.2 (25 °C)
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
suitability
bacteria, nonselective for Aspergillus spp., nonselective for Candida spp., nonselective for Penicillium spp., nonselective for Pichia spp., nonselective for Saccharomyces spp., nonselective for Zygosaccharomyces spp., nonselective for molds (General Media), nonselective for yeasts (General Media)
General description
Kartoffel-Dextrose-Agar wird empfohlen fü die Isolierung und Auszählung von Hefen und Schimmelpilzen in Milch- und Lebensmittelprodukten. Kartoffelextrakt dient als Quelle für Kohlenstoff, Stickstoff, Mineralien, Vitamine und andere essenzielle Nährstoffe für das Wachstum. Dextrose fungiert als Kohlenhydratquelle. Agar ist das Verfestigungsmittel. Der niedrige pH-Wert von 3,5 hemmt die bakterielle Begleitflora. Diese Medium fördert das Wachstum von Hefen und Schimmelpilzen, sodass Pilze ihre typische Morphologie entwickeln. Der Zusatz von Bengalrot hemmt das Bakterienwachstum zusätzlich und schränkt die Größe sowie die Ausbreitung von Schimmelpilzkolonien ein.
Application
Kartoffel-Dextrose-Agar wird empfohlen für die Isolierung und Auszählung von Hefen und Schimmelpilzen in Milch- und Lebensmittelprodukten. Das Medium eignet sich zudem zur Stimulierung der Sporenbildung, zur Pflege von Stammkulturen bestimmter Dermatophyten sowie als Differenzierungsmedium einiger Arten von Dermatophyten basierend auf der Pigmentproduktion.
Features and Benefits
NutriSelect® Plus sind Nährmedien in Pulverform, die Folgendes bieten:
  • Qualitätskontrolle mit Test auf Wachstumsförderung gemäß Branchenstandards
  • Qualitätssicherung gemäß ISO 9001
  • Kostengünstige Medien in Pulverform
Preparation Note
39 g in 1 L destilliertem Wasser suspendieren. Zur vollständigen Auflösung zum Kochen bringen. Zum Sterilisieren 15 Minuten lang bei 121 °C autoklavieren. Um das Bakterienwachstum zu hemmen und den pH-Wert auf 3,5 zu senken, kann 1 mL 10%ige sterile Milchsäure hinzugefügt werden. Vor dem Umgießen gut mischen.
Other Notes
Wir bieten je nach Bedarf zwei Medienarten an: das hervorragend granulierte Kulturmedium GranuCult® und die kostengünstigere pulverförmige Variante NutriSelect®.
Die zusätzlichen Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime deuten auf das Niveau der Qualitätskontrolle hin – von grundlegender Qualitätskontrolle (Basic) über Standard-Qualitätskontrollen (Plus) bis hin zu vollständiger regulatorischer Compliance (Prime).
Untersuchungen zur Kontaminierung von Joghurt durch Hefe; zur Erhaltung von Stammkulturen von Rhodotorula glutinis für die Herstellung extrazellulärer Lipase; Identifikation von Aspergillus niger aus infiziertem Zwiebelgewebe
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
885887018570148
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Basic
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
water monitoring
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
life science and biopharma, microbiology
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
water monitoring
agency
APHA, according to USP
agency
APHA, according to GB 4789.2-2016, according to ISO 17410
agency
-
agency
according to ISO 16266
suitability
bacteria, nonselective for Candida spp., nonselective for Pichia spp., nonselective for Zygosaccharomyces spp., nonselective for yeasts (General Media), nonselective for Aspergillus spp., nonselective for Saccharomyces spp., nonselective for Penicillium spp., nonselective for molds (General Media)
suitability
nonselective for Bacillus spp., nonselective for Enterococcus spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Lactococcus spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for bacteria (General Media), nonselective for coliforms
suitability
Arthrobacter spp., molds, nonselective for Aspergillus spp., nonselective for Bacillus spp., nonselective for Candida spp., nonselective for Penicillium spp., nonselective for Saccharomyces spp., nonselective for Zygosaccharomyces spp., nonselective for bacteria (Soil microorganisms), yeasts
suitability
bacteria, coliforms, nonselective for Aspergillus spp., nonselective for Bacillus spp., nonselective for Candida spp., nonselective for Enterococcus spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Listeria spp., nonselective for Pseudomonas spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for bacteria (General Media), nonselective for coliforms
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kartoffel-Glucose-Agar
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)