Fortfahren mit
66490
Methylcyclopentan
analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 122,00
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 381,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H9CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.16
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-503-2
Beilstein/REAXYS Number:
1900214
MDL number:
€ 122,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
232.8 mmHg ( 37.7 °C)
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
624 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
8.35 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.409 (lit.), n20/D 1.410
bp
72 °C (lit.)
mp
−142 °C (lit.)
density
0.748 g/mL at 20 °C, 0.749 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
CC1CCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
GDOPTJXRTPNYNR-UHFFFAOYSA-N
General description
Methylcyclopentane, a naphthene hydrocarbon, has a tertiary carbon atom and also has greater reactivity towards chemical agents like sulphuric acid, fuming nitric acid, etc.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Methylcyclopentane was used to determine qualitative and quantitative interpretation of solvophobic effects in methyl cellosolve and propylene glycol, reading values of Gibbs free energy of solution and solvation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
662942968095680
p-Xylene analytical standard
Supelco
95680
p-Xylene
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylcyclopentan
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
1.4 °F
flash_point_c
-17 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Thermodynamics of solvation in propylene glycol and methyl cellosolve.
Sedov, I. A., M. A. Stolov, and B. N. Solomonov.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 78, 32-36 (2014)
United states government printing office
Bureau of Standards Journal of Research, 7, 800-800 (1932)
Brian D Fitz et al.
Journal of chromatography. A, 1392, 82-90 (2015-03-31)
Low thermal mass gas chromatography (LTM-GC) was evaluated for rapid, high peak capacity separations with three injection methods: liquid, headspace solid phase micro-extraction (HS-SPME), and direct vapor. An Agilent LTM equipped with a short microbore capillary column was operated at
Global Trade Item Number
SKUGTIN
66490-50ML04061836959012
66490-10ML04061832734446