Fortfahren mit
29680
Cyclopentan
analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 22,30
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 22,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
70.13
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-016-6
Beilstein/REAXYS Number:
1900195
MDL number:
€ 22,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
~2 (vs air)
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
682 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
8.7 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
cyclopentene
refractive index
n20/D 1.405 (lit.), n20/D 1.406
bp
50 °C (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
density
0.751 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
C1CCCC1
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2
InChI key
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
General description
Cyclopentan ist eine farblose, brennbare, acyclische Kohlenwasserstoff-Flüssigkeit. Es ist eine bei der Herstellung von Komponenten wie Analgetika, Insektiziden, Sedativen und Antitumor-Wirkstoffen häufig verwendete Komponente, wird aber auch in der pharmazeutischen Industrie eingesetzt.
Application
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
662948211851411
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.7% (GC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclopentan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-4.0 °F - closed cup
flash_point_c
-20 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Technology and Solvents for Extracting Oilseeds and Nonpetroleum Oils
Wan, Peter J.; Wakelyn, Phillip J.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 90-90 (1997)
Amanda L Pitts et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(24), 8614-8625 (2014-05-16)
Carbon-hydrogen bond activation reactions of four cycloalkanes (C5H10, C6H12, C7H14, and C8H16) by the Cp'Rh(CO) fragments (Cp' = η(5)-C5H5 (Cp) or η(5)-C5Me5 (Cp*)) were modeled theoretically by combining density functional and coupled cluster theories, and their reaction rates were measured
A A Toropov et al.
European journal of medicinal chemistry, 43(4), 714-740 (2007-07-17)
Simplified molecular input line entry system (SMILES) has been utilized in constructing quantitative structure-property relationships (QSPR) for octanol/water partition coefficient of vitamins and organic compounds of different classes by optimal descriptors. Statistical characteristics of the best model (vitamins) are the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
29680-10ML04061826656532
29680-5ML04061826656549