Merck
95680
p-Xylen
analytical standard
Synonym(e):
1,4-Dimethylbenzol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.17
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-396-5
Beilstein/REAXYS Number:
1901563
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
9 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
984 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
7 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.495
bp
138 °C (lit.)
mp
12-13 °C (lit.)
density
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
Cc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChI key
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
General description
p-Xylol ist ein die Umwelt verschmutzender Stoff, der zur Klasse der flüchtigen organischen Verbindungen gehört. Er ist auf viele verschiedene Quellen zurückzuführen, u. a. auf Klebstoffe, Entfettungsmittel, Verbrennungsprodukte von Holz und Brennstoffen, industrielle Farben, Aerosole usw.
p-Xylol ist eine aromatische Flüssigkeit und isomere Form von Xylol. Sie kann mittels der Diels-Alder-Reaktion zwischen 2,5-Dimethylfuran und von Zeolith katalysiertem Ethylen hergestellt werden.
Application
p-Xylol kann als Analysereferenzstandard zur Quantifizierung des Analyten in am Arbeitsplatz entnommenen Proben und wässrigen Proben unter Verwendung des Gaschromatographieverfahrens mit verschiedenen Nachweismodi eingesetzt werden.
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Other Notes
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Sie finden dort ein NMR-Spektrum dieser Substanz und können dieses mit wenigen Mausklicks online mit Ihrer Probe vergleichen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Xylen
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
80.6 °F - closed cup
flash_point_c
27 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)