Wichtige Dokumente
99387
Lithium-Ionophor IV
Selectophore™, function tested
Synonym(e):
5-Butyl-5-ethyl-N,N,N′,N′-tetracyclohexyl-3,7-dioxaazelaindiamid, N,N,N′,N′−Tetracyclohexyl-(2-butyl-2-ethyl-trimethylendioxy)-diacetamid, ETH 2137
Beschreibung
for ion-selective electrodes
Qualitätsniveau
Produktlinie
Selectophore™
Form
liquid
Qualität
function tested
SMILES String
CCCCC(CC)(COCC(=O)N(C1CCCCC1)C2CCCCC2)COCC(=O)N(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C37H66N2O4/c1-3-5-26-37(4-2,29-42-27-35(40)38(31-18-10-6-11-19-31)32-20-12-7-13-21-32)30-43-28-36(41)39(33-22-14-8-15-23-33)34-24-16-9-17-25-34/h31-34H,3-30H2,1-2H3
InChIKey
MVPCBDWXPBIVGD-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
24.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)