Merck
62571
Lithium-Ionophor VIII
Selectophore, function tested
Synonym(e):
N,N,N′,N′,N″,N″-Hexacyclohexyl-4,4′,4″-propylidintris-(3-oxabutyramid)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C48H83N3O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
798.19
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
9248138
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore
quality
function tested
SMILES string
CCC(COCC(=O)N(C1CCCCC1)C2CCCCC2)(COCC(=O)N(C3CCCCC3)C4CCCCC4)COCC(=O)N(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C48H83N3O6/c1-2-48(36-55-33-45(52)49(39-21-9-3-10-22-39)40-23-11-4-12-24-40,37-56-34-46(53)50(41-25-13-5-14-26-41)42-27-15-6-16-28-42)38-57-35-47(54)51(43-29-17-7-18-30-43)44-31-19-8-20-32-44/h39-44H,2-38H2,1H3
InChI key
QSTVDAZAPLNMPD-UHFFFAOYSA-N
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Application
Selected application examples
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Lipophiles, neutrales Ionophor für Lithiumionen-selektive Membranelektroden
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)