Fortfahren mit
61739
N-Lauroylsarcosin
≥98.0% (GC), suitable for protein quantification, purum p.a.
Synonym(e):
N-Dodecanoyl-N-methylglycin, Sarkosyl L
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 236,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 236,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.40
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-608-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1792084
€ 236,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
N-Lauroylsarcosin, purum p.a., ≥98.0% (GC)
description
anionic
Quality Level
grade
purum p.a.
assay
≥98.0% (GC)
mol wt
271.40 g/mol
technique(s)
protein quantification: suitable
impurities
≤0.2% water
ign. residue
≤0.1%
mp
45-50 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, K: ≤70 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤20 mg/kg
functional group
amide, carboxylic acid
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC(O)=O
InChI
1S/C15H29NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19)
InChI key
BACYUWVYYTXETD-UHFFFAOYSA-N
General description
N-Lauroylsarcosine (N-Dodecanoyl-N-methylglycine, Sarkosyl L, LS) is an anionic surfactant. Its microbicidal action against herpes simplex type 2 (HSV-2) intravaginal infection in a murine model has been investigated.[1]
Application
N-Lauroylsarcosine may be used as a permeation enhancer in the transdermal drug delivery formulations since it increases the fluidity of stratum corneum lipid structure of the skin[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L50006174561743
grade
purum p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥95%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
protein expression: suitable, protein purification: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
-
mol wt
271.40 g/mol
mol wt
average mol wt 600
mol wt
micellar avg mol wt 600
mol wt
micellar avg mol wt 600, average mol wt 600
mp
45-50 °C
mp
-
mp
-
mp
-
description
anionic
description
anionic
description
anionic
description
anionic
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yeu-Chun Kim et al.
International journal of pharmaceutics, 352(1-2), 129-138 (2007-12-15)
To develop formulations for transdermal drug delivery, this study tested the hypothesis that the anionic surfactant, N-lauroylsarcosine (NLS), and ethanol synergistically increase skin permeability by increasing the fluidity of stratum corneum lipid structure. Skin permeability experiments showed that transdermal delivery
Kunie Ando et al.
The American journal of pathology, 178(2), 803-816 (2011-02-02)
Many models of human tauopathies have been generated in mice by expression of a human mutant tau with maintained expression of mouse endogenous tau. Because murine tau might interfere with the toxic effects of human mutant tau, we generated a
Yoshiaki Furukawa et al.
The Journal of biological chemistry, 286(21), 18664-18672 (2011-04-02)
The transactivation response element (TAR) DNA-binding protein-43 (TDP-43) is a nuclear protein that normally regulates transcription and splicing. Abnormal accumulation of insoluble inclusions containing TDP-43 has been recently reported in the affected tissues of amyotrophic lateral sclerosis (ALS) patients. Here
Global Trade Item Number
SKUGTIN
61739-25G04061835555338
61739-5G04061832700618