Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.40
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
EC Number:
202-608-3
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltendescription
anionic
Quality Segment
assay
≥95%
mol wt
average mol wt 600
aggregation number
2
CMC
14.6
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC(O)=O
InChI
1S/C15H29NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19)
InChI key
BACYUWVYYTXETD-UHFFFAOYSA-N
General description
N-Lauroylsarcosine is an anionic surfactant with an ability to denature proteins. Due to its microbicidal property, N-lauroylsarcosine is being considered as a potent anti-microbicide in topical formulations, especially against sexually transmitted diseases (STDs).
Physical form
May be liquid at room temperature
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?