Fortfahren mit
61044
Casein Peptone for biotechnology and microbiology
Enzymatic digest of casein from bovine milk, ≥12% Nitrogen, ≥4% Amino
Synonym(e):
Pepton aus Casein, Pepton aus Casein Plus, tryptisch verdaut
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 153,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 612,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
41106212
EC Number:
293-428-4
NACRES:
NA.85
€ 153,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Trypton Plus, for biotechnological purposes
biological source
bovine milk
Quality Segment
form
powder
composition
amino-nitrogen, ≥4% , total nitrogen (N), ≥12%
ign. residue
≤22%
loss
≤8.0% loss on drying
pH
6.2-7.2 (25 °C)
solubility
H2O: 2%, clear, faintly yellow to brownish-yellow
application(s)
food and beverages
microbiology
General description
Organische Stickstoffquelle mit Wachstumsfaktoren empfohlen für Medien in der analytischen Mikrobiologie und der indrustiellen Fermentierung. Dieses Caseinpepton ist sehr gut löslich!
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T9410C102670172
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
pH
6.2-7.2 (25 °C)
pH
6.6-7.4
pH
6.5-7.5 (25 °C, 2% in water)
pH
6.7±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: 2%, clear, faintly yellow to brownish-yellow
solubility
-
solubility
soluble, clear, faintly yellow to yellow
solubility
H2O: 2%, clear, colorless to faintly brownish-yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypton Plus
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
61044-1KG04061832690872
61044-5KG04061834400288