Merck
T9410
Millipore
Casein Peptone
Enzymatic digest of casein from bovine milk, 11.4-13.9% total nitrogen, suitable for biotechnology and microbiology
Synonym(e):
Pepton aus Casein, Pepton aus Casein, tryptisch aufgeschlossenes Casein
Größe auswählen
250 G
€ 176,00
1 KG
€ 550,00
€ 176,00
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
€ 176,00
1 KG
€ 550,00
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106212
NACRES:
NA.85
€ 176,00
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Trypton, Pancreatic digest of casein, Suitable for microbiology
Biologische Quelle
bovine milk
Qualitätsniveau
Form
powder
Verpackung
poly bottle of 1 kg
poly bottle of 250 g
Stickstoffbestimmung
11.4-13.9% total
Verlust
≤11% loss on drying
pH-Wert
6.6-7.4
Anwendung(en)
microbiology
Allgemeine Beschreibung
Trypton ist ein Allzweck-Wachstumspepton, das durch den Aufschluss von Casein mit der Protease Trypsin erzeugt wird und wird in für die Isolierung und Kultivierung von anspruchsvollen und nicht anspruchsvollen Bakterien, Pilzen und einigen Protozoen formulierten Kulturmedien als Stickstoffquelle eingesetzt. Es ist ein raffiniertes Hydrolysat mit hoher Löslichkeit und wird in Labormedien und Fermentationen als mikrobiologischer Nährstoff verwendet. Es stellt eine hochwertige Quelle für Aminosäuren und Peptide dar, die durch den pankreatischen Aufschluss von Casein erzeugt werden.
Anwendung
Trypton wird für Labormedien und die Fermentation empfohlen, und wird bei der Herstellung von Antibiotika,Toxinen und Enzymen eingesetzt. Es wird auch als Nährstoff bei der Vakzinherstellung verwendet, wofür ein hoher Gehalt von freien Aminosäuren erforderlich ist. Trypton kann auch in STGG-Medium (Magermilch, Trypton, Glucose, Glycerin) bei -80 °C eingesetzt werden, das verwendet wird, um Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae und Moraxella catarrhalis-Isolate für mindestens 3 Jahre haltbar zu machen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M B Hall
Journal of dairy science, 100(4), 2739-2750 (2017-02-22)
The availability of rumen-degradable protein (RDP) changes the use of carbohydrates by ruminal microbes. However, the effects of RDP on the simultaneous use of carbohydrate and formation of microbial products are not well described, although such information is needed to
M B Hall et al.
Journal of dairy science, 99(1), 245-257 (2015-11-26)
Fructans are an important nonfiber carbohydrate in cool season grasses. Their fermentation by ruminal microbes is not well described, though such information is needed to understand their nutritional value to ruminants. Our objective was to compare kinetics and product formation
Tarja Kaijalainen et al.
Journal of clinical microbiology, 42(1), 412-414 (2004-01-13)
In STGG (skim milk, tryptone, glucose, glycerol) medium at -80 degrees C, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, and Moraxella catarrhalis isolates survived for at least 3 years, and the same species have survived in nasopharyngeal swabs for at least 1.5 years.
S Gargallo et al.
Journal of dairy science, 103(7), 6209-6217 (2020-04-26)
Current feeding systems are based on the assumption that the AA profile of rumen undegraded protein is similar to that of the original feed. The objective of this experiment was to determine rumen bacterial degradation of individual essential AA in
S Oh et al.
Applied and environmental microbiology, 61(11), 3809-3814 (1995-11-01)
This study was undertaken to find optimum conditions of tryptone, yeast extract, glucose, Tween 80, and incubation temperature for the growth of Lactobacillus casei YIT 9018 and to assess the effects of these factors by use of response surface methodology.