Fortfahren mit
61025
Legionella (GVPC)-Selektivzusatz
powder, for Legionella spp., suitable for microbiology
Synonym(e):
Legionella Selective Supplement
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171614
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
Quality Level
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
color
white
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
compatibility
BCYEAgar, Base (CAT. NO. 86558)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
suitability
Legionella spp.
General description
Ein Antibiotika-Supplement empfohlen für die selektive Isolierung von Legionella-Spezies.
Application
Legionella (GVPC) Selective Supplement is used inenvironmental, food and beverage, and microbiological testing for the selectiveisolation and enumeration of Legionella species. It is particularlysuitable for water quality testing and monitoring in compliance with ISOstandards.This product is ideal for laboratoriesconducting water quality testing, food safety analysis, and environmentalmonitoring for Legionella species.
Other Notes
(pro Vial, ausreichend für 490 ml Medium)
Glycin 1.5 g
Vancomycin-hydrochlorid 0.5 mg
Polymyxin B sulfat 39600 IU
Cycloheximid 40 mg
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
940294375375423
suitability
Legionella spp.
suitability
Legionella spp.
suitability
Legionella spp.
suitability
Enterobacter spp.
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
form
powder
form
powder
form
liquid
form
powder
sterility
sterile
sterility
-
sterility
sterile
sterility
sterile
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
66-81-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
61025-5VL04061838103123
61025-1VL04061837402326