Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171614
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenagency
according to ISO 11731:2017
Quality Segment
sterility
sterile
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 5 vials
color
light yellow to yellow
application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Legionella spp.
General description
Legionella BCYE Supplement without L-cysteine is a sterile, liquid chemical enrichment supplement designed for the presumptive identification of Legionella species. This supplement is formulated without L-cysteine and contains ACES buffer, potassium hydroxide, ferric pyrophosphate, and α-ketoglutarate, which provide essential nutrients and buffering capacity for the growth of Legionella species.
Application
Ein Anreicherungssupplement ohne L-Cysteine für die mutmassliche Identifikation von Legionella Species.
Other Notes
(pro Vial, ausreichend für 450 mL Medium)
ACES Puffer/Kaliumhydroxid 5g
Eisen(III)-pyrophosphat, löslich 0.125g
α-Ketoglutarat 0.5g
dest. Wasser 50ml
ACES Puffer/Kaliumhydroxid 5g
Eisen(III)-pyrophosphat, löslich 0.125g
α-Ketoglutarat 0.5g
dest. Wasser 50ml
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?