Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41171614
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenagency
according to ISO 11731:2017
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Legionella spp.
Application
Ein Antibiotikazusatz empfohlen zur selektiven Isolierung von Legionella-Species.
Other Notes
(pro Vial, ausreichend für 500 ml Medium):
Polymyxin B sulfat 25′000 U, Glycin 1.5g, Anisomycin 40mg,
Vancomycin 0.5mg, Bromthymolblau 5mg, Bromkresolviolet 5mg
Polymyxin B sulfat 25′000 U, Glycin 1.5g, Anisomycin 40mg,
Vancomycin 0.5mg, Bromthymolblau 5mg, Bromkresolviolet 5mg
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?