Fortfahren mit
60349-M
Kaliumphosphat Trihydrat
puriss. p.a., ≥99.0% (T)
Synonym(e):
Dikaliumhydrogenphosphat Trihydrat, Dikaliumphosphat, sec.-Kaliumphosphat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 69,20
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
K2HPO4 · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.22
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-834-5
MDL number:
Assay:
≥99.0% (T)
Form:
crystalline powder
€ 69,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
puriss. p.a.
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
crystalline powder
impurities
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
9.1-9.4 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤500 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
InChI key
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
General description
Potassium phosphate dibasic trihydrate (K2HPO4.3H2O, Dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, Dipotassium phosphate, di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate) is the potassium salt having a pH in the range of 9.1-9.4.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P5504529567-M1.05099
form
crystalline powder
form
powder or crystals
form
solid
form
solid
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0%
assay
≥98% (titration)
assay
≥99.0% (acidimetric)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
pH
9.1-9.4 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
pH
9.2-9.4 (25 °C, 50 g/L)
pH
-
pH
9.2-9.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Na: ≤500 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
heavy metals: ≤0.001%
cation traces
As: ≤0.00005%, Fe: ≤0.0005%, N: ≤0.001%, Na: ≤0.1%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumphosphat Trihydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
L Turner et al.
Biophysical journal, 77(1), 597-603 (1999-07-02)
The behavior of the bacterium Escherichia coli is controlled by switching of the flagellar rotary motor between the two rotational states, clockwise (CW) and counterclockwise (CCW). The molecular mechanism for switching remains unknown, but binding of the response regulator CheY-P
Silvio D Brugger et al.
Journal of clinical microbiology, 47(6), 1750-1756 (2009-04-24)
Colonization with more than one distinct strain of the same species, also termed cocolonization, is a prerequisite for horizontal gene transfer between pneumococcal strains that may lead to change of the capsular serotype. Capsule switch has become an important issue