Merck
P5504
Sigma-Aldrich
Kaliumphosphat Trihydrat
ReagentPlus®, ≥99.0%
Synonym(e):
Dikaliumhydrogenphosphat Trihydrat, Dikaliumphosphat, sec.-Kaliumphosphat
About This Item
Lineare Formel:
K2HPO4 · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99.0%
Form
powder or crystals
pH-Wert
9.2-9.4 (25 °C, 50 g/L)
Löslichkeit
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
InChIKey
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Kaliumphosphatlösungen besitzen eine sehr hohe Pufferkapazität und werden umfassend in der Molekularbiologie, Biochemie und Chromatographie eingesezt. Dibasisches Kaliumphosphat-Trihydrat ist ein wichtiger Bestandteil von Kaliumphosphatpuffer, phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS) und phosphatgepuffertem EDTA (PBE). Es wird in großem Umfang in der Vorbereitung biologischer Proben für verschiedene biologische Experimente eingesetzt. Kaliumphosphatpuffer wird auch für Methoden wie Gleichgewichtsdialyse, Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) und affinitätsbasierte Kapillarelektrophorese (ACE) eingesetzt, um die Eigenschaften von Arzneimittel-Protein-Wechselwirkungen im Körper zu untersuchen. Kaliumphosphat-Pufferlösungen bestehen aus Mischungen der einbasigen und zweibasigen Form von Kaliumphosphat.
Anwendung
Dibasisches Kaliumphosphat-Trihydrat wird zur Herstellung von Kaliumphosphatpuffer für die Resuspension von Polyelektrolyt-Kapseln verwendet. Es wird außerdem als Puffer für den Glutaminase‑1 (GLS-1)-Enzym-Assay und den GLS-2 Enzym-Assay eingesetzt.
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Interaction between Potassium Phosphate Buffer Solution and Modeling Cell Membrane Investigated by Sum Frequency Generation Vibrational Spectroscopy
Weilai Y, et al.
Chinese Journal of Chemical Physics, 28(4), 518-524 (2015)
Imidazolium-based Ionic Liquids as Adjuvants to Form Polyethylene Glycol with Salt Buffer Aqueous Biphasic Systems
Santos JHPM, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 65(8), 3794?3801-3794?3801 (2020)
Daniel Valdepérez et al.
Journal of colloid and interface science, 474, 1-8 (2016-04-19)
Polyelectrolyte hollow capsules are versatile platforms typically used for encapsulation of a wide variety of macromolecules in their cavity. The polymer shell of these capsules as composed by alternating layers of oppositely charged polyelectrolytes also allows for adding additional functionalities.
Antoine Desrut et al.
Journal of experimental botany, 71(22), 7301-7315 (2020-08-30)
Plants live in close relationships with complex populations of microorganisms, including rhizobacterial species commonly referred to as plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR). PGPR are able to improve plant productivity, but the molecular mechanisms involved in this process remain largely unknown. Using
Michael J Soth et al.
Journal of medicinal chemistry, 63(21), 12957-12977 (2020-10-30)
Inhibition of glutaminase-1 (GLS-1) hampers the proliferation of tumor cells reliant on glutamine. Known glutaminase inhibitors have potential limitations, and in vivo exposures are potentially limited due to poor physicochemical properties. We initiated a GLS-1 inhibitor discovery program focused on
Protokolle
Enzymatic Assay of Superoxide Dismutase
Verwandter Inhalt
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.