Fortfahren mit
1.05099
Potassium phosphate dibasic trihydrate
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
di-Kaliumhydrogenphosphat-Trihydrat, Dikaliumhydrogenphosphat, sek. Kaliumphosphat, Kaliumphosphat dibasisch
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 73,50
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 183,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 643,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.680,00
50 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 5.970,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
HK2O4P · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.22
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-834-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
Form:
solid
€ 73,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
di-Kaliumhydrogenphosphat-Trihydrat, for analysis EMSURE®
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
solid
pH
9.2-9.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
340 °C (anhydrous substance; decomposes)
bulk density
800 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
As: ≤0.00005%, Fe: ≤0.0005%, N: ≤0.001%, Na: ≤0.1%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[K+].[K+].[P](=O)([O-])([O-])O.O.O.O
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
InChI key
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99,0 %
pH-Wert (5 %; Wasser): 9,1 - 9,3
Chlorid (Cl): ≤ 0,001 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
As (Arsen): ≤ 0,00005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
Na (Natrium): ≤ 0,1 %
Other Notes
Ersetzt: PX1571; PX1571-1; PX1571-20
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
529567-M1.197545.43839
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
≥98% (titration)
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
340 °C (anhydrous substance; decomposes)
mp
-
mp
340 °C (anhydrous substance; decomposes)
mp
-
pH
9.2-9.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
pH
9.2-9.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
cation traces
As: ≤0.00005%, N: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%, Fe: ≤0.0005%, Na: ≤0.1%
cation traces
heavy metals: ≤0.001%
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
147273-1G04061825894621
147273-250MG04061832425078
105099902504022536060873
105099025004022536060842
105099905004022536060880
105099100004022536060859
105099500004022536683829
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf