Fortfahren mit
60215
Kaliumcitrat monobasisch
≥98.0% (NT)
Synonym(e):
Citronensäure Monokaliumsalz, Kaliumdihydrogencitrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 50,30
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 188,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KH2C6H5O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.21
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-753-4
Beilstein/REAXYS Number:
4772973
MDL number:
€ 50,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98.0% (NT)
form
solid
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Na: ≤500 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
[K+].OC(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.K/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
WKZJASQVARUVAW-UHFFFAOYSA-M
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.050631.0506571497
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥99.0% (alkalimetric)
assay
99.995%
assay
≥99.5% (T)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Na: ≤500 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0001%, Fe: ≤0.0003%, Mg: ≤0.0015%, NH4+: ≤0.001%, Na: ≤0.02%, Pb: ≤0.0001%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
cation traces
-
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
form
solid
form
solid
form
solid
form
crystals
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, iodate (IO3-): ≤0.0005%, nitrite (NO2-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.003%
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anna-Cathrine Neumann et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 35(2), 207-214 (2018-10-16)
Eutrophication of water bodies can promote cyanobacterial (blue-green algae) blooms, which has become a source of increasing concern for both recreational and drinking water use. Many bacterial species can produce toxins that pose threats to wildlife, domestic animals and humans.
Monica Viladomiu et al.
Cell host & microbe, 29(4), 607-619 (2021-02-05)
Adherent-invasive E. coli (AIEC) are enriched in the intestinal microbiota of patients with Crohn's disease (CD) and promote intestinal inflammation. Yet, how AIEC metabolism of nutrients impacts intestinal homeostasis is poorly defined. Here, we show that AIEC encoding the large subunit
Global Trade Item Number
SKUGTIN
60215-1KG04061832659527
60215-250G04061832659534