Fortfahren mit
71497
Einwertiges Natriumcitrat
BioXtra, anhydrous, ≥99.5% (T)
Synonym(e):
Natriumhydrogencitrat, Zitronensäure Mononatriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 97,60
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 326,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOC(COONa)(CH2COOH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.11
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
242-734-6
Beilstein/REAXYS Number:
3920246
MDL number:
Assay:
≥99.5% (T)
Form:
crystals
Solubility:
H2O: 0.25 M at 20 °C, clear, colorless
€ 97,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥99.5% (T)
form
crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.2% water
pH
3.5-4.0 (25 °C, 0.25 M in H2O)
solubility
H2O: 0.25 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.25 M in H2O
SMILES string
[Na+].OC(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.Na/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
HWPKGOGLCKPRLZ-UHFFFAOYSA-M
Application
Einwertiges Natriumcitrat wird wie folgt verwendet:
  • als Komponente von Beltsville-Auftaulösung (BTS) zur Spermaverdünnung[1]
  • zur Formulierung von isonitrogenen Futtermischungen zur Untersuchung der Auswirkungen von Natriumcitrat auf den roten Hybrid-Tilapia
  • zur Herstellung von SCC (Kochsalzlösung-Natriumcitrat) zum Waschen nach der Hybridisierung[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
716357140671402
form
crystals
form
crystals
form
crystals
form
crystals
solubility
H2O: 0.25 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: soluble 263.1 g/L
solubility
water: very soluble 24.9 g/L at 20 °C
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (NT)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.2% water
impurities
-
impurities
-
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected, 11-13% Water (Karl Fischer)
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤10 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Einwertiges Natriumcitrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf