Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 161,00 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.060,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.10
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-818-8
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
99.995%
Form:
solid
Solubility:
320 g/L
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
99.995%
form
solid
potency
3015 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.0-7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
334 °C
solubility
320 g/L
bulk density
800 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Application
- Effect of potassium nitrate on antioxidants production of date palm (Phoenix dactylifera L.) in vitro: In dieser Studie wird die Rolle von Kaliumnitrat bei der Steigerung der Antioxidantienproduktion in Dattelpalmenkulturen untersucht, was auf mögliche Anwendungen in der Pflanzengewebekultur und der landwirtschaftlichen Biotechnologie hinweist (Aldaej et al., 2014).
- Bioflocculant production by Bacillus sp. Gilbert isolated from a marine environment in South Africa: Während der Hauptschwerpunkt auf der Produktion von Bio-Flockungsmitteln liegt, erörtert diese Forschungsarbeit die Analyse- und Anwendungspotenziale von Kaliumnitrat als Komponente in der Meeresbiotechnologie und bietet Einblicke in die mikrobielle und umweltbezogene Bioverarbeitung (Ugbenyen et al., 2014).
- The scientific rationale and development of an optimized dentifrice for the treatment of dentin hypersensitivity: Diese klinische Studie beschreibt die Entwicklung einer kaliumnitrathaltigen Zahnpasta zur Behandlung von Dentinüberempfindlichkeit und zeigt die Anwendung dieser Verbindung in Zahnpflegeprodukten (Tavss et al., 2004).
Analysis Note
Reinheit (metallisch): ≥ 99,995 %
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99,0 %
Chlorid (Cl): ≤ 5 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 30 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0,05 ppm
Ba (Barium): ≤ 1,0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0,1 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0,005 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0,005 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0,005 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0,005 ppm
Cs (Cäsium): ≤ 5 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 0,005 ppm
Eu (Europium): ≤ 0,005 ppm
Fe (Eisen): ≤ 0,05 ppm
Hg (Quecksilber): ≤ 0,01 ppm
La (Lanthan): ≤ 0,005 ppm
Li (Lithium): ≤ 0,2 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,005 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0,10 ppm
Na (Natrium): ≤ 20 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0,005 ppm
Pb (Blei): ≤ 0,005 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 30 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0,005 pm
Sm (Samarium): ≤ 0,005 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0,10 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0,005 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0,005 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0,005 ppm
Zn (Zink): ≤ 0,010 ppm
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99,0 %
Chlorid (Cl): ≤ 5 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 30 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0,05 ppm
Ba (Barium): ≤ 1,0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0,1 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0,005 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0,005 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0,005 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0,005 ppm
Cs (Cäsium): ≤ 5 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 0,005 ppm
Eu (Europium): ≤ 0,005 ppm
Fe (Eisen): ≤ 0,05 ppm
Hg (Quecksilber): ≤ 0,01 ppm
La (Lanthan): ≤ 0,005 ppm
Li (Lithium): ≤ 0,2 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,005 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0,10 ppm
Na (Natrium): ≤ 20 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0,005 ppm
Pb (Blei): ≤ 0,005 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 30 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0,005 pm
Sm (Samarium): ≤ 0,005 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0,10 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0,005 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0,005 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0,005 ppm
Zn (Zink): ≤ 0,010 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumnitrat
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Ox. Sol. 3
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?