Fortfahren mit
56218
Nystose
analytical standard
Synonym(e):
β-D-Fruf-(2→1)-β-D-Fruf-(2→1)-β-D-Fruf-(2<-->1)-α-D-Glup
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 176,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H42O21
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
666.58
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6171779
€ 176,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
analyte chemical class(es)
oligosaccharides
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]4(CO[C@]3(CO[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]4O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H42O21/c25-1-8-12(30)16(34)17(35)21(41-8)45-24(20(38)15(33)11(4-28)44-24)7-40-23(19(37)14(32)10(3-27)43-23)6-39-22(5-29)18(36)13(31)9(2-26)42-22/h8-21,25-38H,1-7H2/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16+,17-,18+,19+,20+,21-,22-,23-,24+/m1/s1
InChI key
FLDFNEBHEXLZRX-DLQNOBSRSA-N
General description
Nystose is one of the smallest insulin related oligosaccharide, which can be enzymatically obtained from sucrose.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S0389PHR1001S1174
Nystose analytical standard
Supelco
56218
Nystose
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
Molecular Biology
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
analyte chemical class(es)
oligosaccharides
analyte chemical class(es)
-
analyte chemical class(es)
-
analyte chemical class(es)
oligosaccharides
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
-
assay
≥99.5% (GC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)