Fortfahren mit
S0389
Saccharose
Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
Synonym(e):
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl-β-D-fructofuranosid, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranosid, D-Sucrose, Zucker
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H22O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.30
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-334-9
Beilstein/REAXYS Number:
90825
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
sugar cane
Quality Segment
grade
Molecular Biology
assay
≥99.5% (GC)
form
crystals
technique(s)
HPLC: suitable, cryopreservation: suitable, electron microscopy: suitable, enzyme immunoassay: suitable, gas chromatography (GC): suitable, immunohistochemistry: suitable
impurities
≤0.1% free glucose
color
white
useful pH range
5.5-7 (25 °C, 342 g/L)
mp
185-187 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 50 g + 50 mL
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
absorption
≤0.15 at 280 at 50%, ≤0.20 at 260 at 50%
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
advanced drug delivery
agriculture
life science and biopharma
metabolomics
sample preservation
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
General description
Saccharose, ein Disaccharid aus Glucose und Fructose, dient als Energiequelle in verschiedenen biologischen Prozessen. In der Zellbiologie wirkt Saccharose als Kälteschutzmittel und erhält so die Lebensfähigkeit der Zellen beim Einfrieren und Auftauen. Es wird auch als Ergänzung in Kulturmedien hinzugefügt, um das osmotische Gleichgewicht zu erhalten und das Zellüberleben zu verbessern. In der Molekularbiologie ist Saccharose entscheidend für Gradientenlösungen für die DNA- und RNA-Aufreinigung und für die Dichtezentrifugation für die Organellentrennung.
Application
Saccharose wird wie folgt verwendet:
  • zum Durchführen von Kryoprotektion für Nierengewebe
  • als Komponente in festem Saatkeimmedium zum Auskeimen von Pollenkörnern
  • im Triphenyl-Tetrazoliumchlorid(TTC)-Test zum Überprüfen der Lebensfähigkeit von Pollenkörnern
  • bei der Kryoprotektion von fixiertem Hirngewebe für die Immunhistochemie
Biochem/physiol Actions
Saccharose wird aufgrund ihrer begrenzten chemischen Reaktivität in den meisten Pflanzen als Transport- und Speichermolekül eingesetzt. Sie kann zum Erzeugen von Dichtegradienten für die Trennung von Zelle/Organelle eingesetzt werden. Saccharose kann als Zusatz für Pflanzen-, Insekten- und Bakteriennährmedien eingesetzt werden. Außerdem kann Saccharose in verschiedenen enzymatischen Assays verwendet werden.
Features and Benefits
  • Ideal für die Forschung in den Bereichen Molekularbiologie, Zellbiologie und Biochemie
  • In Tests bestätigte niedrige Schwermetallkontamination zur Sicherstellung der Eignung für verschiedene Anwendungen
  • Getestet auf DNase, RNase und Proteasen
  • Saccharose für die Molekularbiologie, gewonnen aus Zuckerrohr
Other Notes
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Disacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S1888S5391BP818
Saccharose British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP818
Saccharose
description
Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
description
≥99.5% (GC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
description
≥99.5% (GC), Grade II, suitable for plant cell culture
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, cryopreservation: suitable, gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable, electron microscopy: suitable, enzyme immunoassay: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
-
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
biological source
sugar cane
biological source
sugar cane
biological source
sugar cane
biological source
-
solubility
H2O: soluble 50 g + 50 mL
solubility
H2O: 500 mg/mL
solubility
H2O: 0.5 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Saccharose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Can you provide information regarding the particle size or diameter of the crystals for this product (Sucrose, Sigma-Aldrich S0389)?
    1 answer
    1. The particle size or diameter of the crystals is not tested for this product.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review