Fortfahren mit
53230
Octanoyl-L-carnitin-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonym(e):
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[(1-oxooctyl)-oxy]-1-propanaminium Inneres Salz, L-Carnitin-(methyl-d3)-octanoylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 361,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15D3H26NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.41
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 361,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (TLC)
optical activity
[α]/D -19.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99.0%
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(CCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO4/c1-5-6-7-8-9-10-15(19)20-13(11-14(17)18)12-16(2,3)4/h13H,5-12H2,1-4H3/t13-/m1/s1/i2D3
InChI key
CXTATJFJDMJMIY-SZIUSNIFSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
139755243755107
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
clinical testing
application(s)
-
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥97.0% (TLC)
optical activity
[α]/D -19.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
optical activity
[α]/D -17.0 to -11.0°, c = 0.1 in H2O
optical activity
[α]/D -22±2°, c = 0.1 in H2O
optical activity
[α]/D -15.0±2.0°, c = 0.1 in methanol
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
53230-1MG04061834158714
53230-5MG04061834158721
53230-10MG04061834113843