Merck
13975
Supelco
trans-2-Octenoyl-L-carnitin-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonym(e):
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[[(2E)-1-oxo-2-octenyl]-oxy]-1-propanaminium Inneres Salz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15D3H24NO4
Molekulargewicht:
288.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Assay
≥98.0% (HPLC)
Optische Aktivität
[α]/D -17.0 to -11.0°, c = 0.1 in H2O
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Kennzeichnungsgrad
≥99%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(/C=C/CCCCC)=O)CC([O-])=O
InChIKey
LOSHAHDSFZXVCT-ZOXAIFRYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)