Merck
55107
Supelco
Palmitoyl-L-carnitin-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonym(e):
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[(1-oxohexadecyl)-oxy]-1-propanaminium Inneres Salz, L-Carnitin-(methyl-d3)-hexadecanoylester, Hexadecanoyl-L-carnitin-(N-methyl-d3)
Größe auswählen
5 MG
€ 173,00
€ 173,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
€ 173,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23D3H42NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
402.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 173,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (TLC)
Optische Aktivität
[α]/D -15.0±2.0°, c = 0.1 in methanol
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Kennzeichnungsgrad
≥99.0%
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C)=O
InChI
1S/C23H45NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)28-21(19-22(25)26)20-24(2,3)4/h21H,5-20H2,1-4H3/t21-/m1/s1/i2D3
InChIKey
XOMRRQXKHMYMOC-LHPFAIHXSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)