Fortfahren mit
5154
Silk Fibroin
from domesticated Bombyx mori silkworm, liquid, 50 mg/mL, suitable for cell culture, used for 3D scaffolds
Synonym(e):
Seide-Fibroinlösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
Biological source:
domesticated Bombyx mori silkworm
Form:
solution
Concentration:
50 mg/mL, ~50 mg/mL
Mol wt:
avg mol wt 100 kDa
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Seide, Fibroinlösung, 50 mg/mL
biological source
domesticated Bombyx mori silkworm
Quality Level
form
solution
mol wt
avg mol wt 100 kDa
concentration
50 mg/mL, ~50 mg/mL
application(s)
clinical testing
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Diese Seidenfibroin-Lösung besteht zu 100 % aus dem Protein Fibroin, das aus dem domestizierten Seidenspinner (Bombyx mori) gewonnen wird. Infolge spezieller Herstellungsverfahren weist das Produkt minimale Kontaminationen und eine geringe biologische Belastung auf, gilt jedoch nicht als steril.
Das Protein Fibroin ist die wichtigste strukturelle Komponente der Kokonfaser des Seidenspinners. Fibroin bietet aufgrund seiner hohen Biokompatibilität und der fehlenden Immunantwort bei Implantation in den Körper ein großes Potenzial für medizinische Anwendungen. Die Seidenfaser wird in einer wässrigen Fibroinlösung solubilisiert, die anschließend als Kulturzusatz oder zur Herstellung von 3D-Gerüsten für Tissue-Engineering-Studien verwendet werden kann.
Wie bei traditionellen Tissue-Engineering-Ansätzen, werden die Seidengerüste in der Regel mit einem spezifischen Zelltyp in vitro gesät, da die meisten Zellen an dem Protein Fibroin anhaften und anschließend über einen längeren Zeitraum kultiviert, um die Gewebearchitektur nachzuahmen. Das Protein Seidenfibroin kann nachweislich von einer Reihe von natürlich vorkommenden proteolytischen Enzymen abgebaut werden und ist daher im Gegensatz zu anderen synthetischen Materialien ein biologisch aktives Gerüst. Das Seidengerüstmaterial wird dementsprechend mittels ähnlicher Stoffwechselvorgänge im Körper ab- und umgebaut. Das Protein Seidenfibroin besteht aus nicht essenziellen und essenziellen Aminosäuren mit einer bestimmten Alanin- und Glycin-Konzentration. Diese Aminosäuren werden von den umliegenden Zellen resorbiert, um neues Gewebe zu bilden. Dies ist ein wichtiger Vorgang, da sich die Seidenabbauprodukte nicht in unmittelbarer Umgebung ansammeln, um eine Toxizität zu induzieren, die häufig mit anderen synthetischen und natürlichen Biomaterialien in Verbindung gebracht wird.
Die Fähigkeit, Gerüsttypen in unterschiedlichen Formen und Formaten (z. B. Beschichtungen, Folien, Schwämme, Hydrogele, elektrisch gesponnene Fasern, Mikro-/Nanosphären usw.) zu erzeugen, bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber biopolymeren Systemen wie Kollagen, Chitosan und Alginat, die über weniger Möglichkeiten zur Weiterverarbeitung verfügen. Die Eigenschaften des Seidenmaterials können anschließend unter Anwendung verschiedener Verarbeitungstechniken modifiziert werden, um die Abbaurate, Hydrophobizität/Hydrophilizität, Transparenz, mechanische Festigkeit, Porosität, Sauerstoffdurchlässigkeit und Wärmestabilität zu ändern. Aus diesem Grund stellen Seidenproteine eine Klasse von Biopolymeren mit für gegebene Anwendungen definierbaren Materialeigenschaften dar.
Wenn dieses Produkt zur Kultivierung von Zellen verwendet wird, müssen entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, um die Sterilität der Kulturen aufrecht zu erhalten, beispielsweise durch die Verwendung von Antibiotika.
Preparation Note
Bei 2–10 °C langsam auftauen. Den Inhalt durch sanftes Schwenken mischen. Nicht vortexen oder kräftig pipettieren. Wenn nach dem Auftauen nicht der gesamte Inhalt der 20-ml-Flasche benötigt wird, in kleinere Aliquote aufteilen und diese bei -70 °C einfrieren. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen des Produkts möglichst vermeiden. Das aufgetaute Produkt nicht länger als eine Woche aufbewahren, da anderenfalls die Wahrscheinlichkeit von Proteinaggregationen erhöht wird.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F5386C3400C4765
biological source
domesticated Bombyx mori silkworm
biological source
human plasma
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
concentration
50 mg/mL, ~50 mg/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
5% in water
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
avg mol wt 100 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
form
solution
form
powder
form
powder
form
liquid
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Seide, Fibroinlösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hasan Baysal et al.
British journal of cancer, 123(5), 752-761 (2020-06-17)
The epidermal growth factor receptor (EGFR) is overexpressed by 80-90% of squamous cell carcinoma of head and neck (HNSCC). In addition to inhibiting EGFR signal transduction, cetuximab, a monoclonal antibody targeting EGFR can also bind to fragment crystallisable domain of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
377171-100G04061831835519
377171-25G04061831835533
05154-50MG04061834079217
5154-20ML04061832493343
GE17-5154-0104061837621857
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. silk fibroin solution is a consumable?
    1 answer
    1. Unless otherwise stated, this product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals.
      Helpful?
  2. silk fibroin solution이 녹아있는 solvent의 조성을 확인 가능할까요?
    1 answer
    1. Following extraction and purification, this product is diafiltered against purified water. The primary solvent is water, however some residual salts remain. The pH range of this solution is 8-10. The identity and concentration of the remaining salts are not determined.