Fortfahren mit
51208
LB-Bouillon, hoher Salzgehalt
NutriSelect® Plus, High salt, powder, nonselective for Escherichia coli, pack of 500 g or 2.5 kg, suitable for microbiology
Synonym(e):
LB-Bouillon, Luria Bertani Bouillon, hoher Salzgehalt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 107,00
2.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 425,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171607
€ 107,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
Quality Level
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
casein enzymic hydrolysate, 10 g/L , High salt , sodium chloride, 10 g/L , yeast extract, 5 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
packaging
pack of 500 g or 2.5 kg
technique(s)
microbiological culture: suitable
final pH
7.5±0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages
life science and biopharma, microbiology
suitability
nonselective for Escherichia coli (Recombinant), nonselective for coliforms
Application
Luria Medien werden für die Kultivierung und Pflege von rekombinanten E. coli -Stämmen für die Genetik und Molekularbiologiestudien verwendet.
Preparation Note
  • Store prepared media below 8°C, protected from direct light.
  • Store dehydrated powder, in a dry place, in tightly-sealed containers at 2-25°C.
Suspend 25 g in 1000 ml of purified water. Heat with frequent agitation and boil for one minute. Sterilize at 121°C for 15 minutes. Dispense as desired.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
701491712352062
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
nonselective for Escherichia coli (Recombinant), nonselective for coliforms
suitability
bacteria (general purpose media), nonselective for Escherichia coli, nonselective for Pseudomonas spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for coliforms
suitability
nonselective for Lactobacillus spp., nonselective for Lactococcus spp., nonselective for Streptococcus spp.
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for bacteria (General Media), nonselective for coliforms
composition
casein enzymic hydrolysate, 10 g/L , sodium chloride, 10 g/L , High salt , yeast extract, 5 g/L
composition
meat extract, 1 g/L , peptone, 5 g/L , sodium chloride, 5 g/L , yeast extract, 2 g/L
composition
ascorbic acid, 0.5 g/L , casein enzymic hydrolysate, 20 g/L , dextrose, 5 g/L , gelatine, 2.5 g/L , lactose, 5 g/L , saccharose, 5 g/L , sodiumacetate, 1.5 g/L , sodium chloride, 4 g/L , yeast extract, 5 g/L
composition
agar, 15 g/L , casein enzymic hydrolysate, 10 g/L , sodium chloride, 10 g/L , yeast extract, 5 g/L
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
application(s)
food and beverages
life science and biopharma, microbiology
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
water monitoring, microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
clinical testing
food and beverages
life science and biopharma, microbiology
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LB-Bouillon, hoher Salzgehalt
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
51208-500G-F04061834184508
51208-2.5KG-F04061834184492