Merck
17123
Elliker-Bouillon
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonym(e):
Lactobacillus-Bouillon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41171607
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
ascorbic acid, 0.5 g/L , casein enzymic hydrolysate, 20 g/L , dextrose, 5 g/L , gelatine, 2.5 g/L , lactose, 5 g/L , saccharose, 5 g/L , sodiumacetate, 1.5 g/L , sodium chloride, 4 g/L , yeast extract, 5 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
final pH
6.8±0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages, microbiology
suitability
nonselective for Lactobacillus spp., nonselective for Lactococcus spp., nonselective for Streptococcus spp.
Application
Für die Kultivierung von Streptokokken und Lactobazillen von Wichtigkeit bei der Milchverarbeitungsindustrie.
Preparation Note
Suspend 48.5 g in 1 litre distilled water. Boil to dissolve the medium completely. Dispense as desired. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)