Fortfahren mit
50058
Glycin
100.0%, tested according to Ph. Eur.
Synonym(e):
Glycinum, Aminoessigsäure, Aminoethansäure, Glycokoll
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 168,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
75.07
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-272-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635782
€ 168,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Glycin, tested according to Ph. Eur.
Quality Level
agency
tested according to Ph. Eur.
assay
100.0%
form
crystalline
color
white
pH
6.2
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60, 2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
application(s)
research use (small molecule)
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Hemmender Neurotransmitter im Rückenmark; allosterischer Regulator von NMDA-Rezeptoren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR111112958001.03669
Glycine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1111
Glycine
Glycine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1295800
Glycine
Glycine granulated, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.03669
Glycine
form
crystalline
form
-
form
-
form
granular
assay
100.0%
assay
-
assay
-
assay
99.0-101.0% (calculated on dried substance, perchloric acid titration)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
500
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
color
white
color
-
color
-
color
-
application(s)
research use (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycin
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alexander Carvajal-González et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 8), 2178-2192 (2014-06-22)
The clinical associations of glycine receptor antibodies have not yet been described fully. We identified prospectively 52 antibody-positive patients and collated their clinical features, investigations and immunotherapy responses. Serum glycine receptor antibody endpoint titres ranged from 1:20 to 1:60 000.
Zoé Husson et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(28), 9418-9431 (2014-07-11)
The principal neurons of the cerebellar nuclei (CN), the sole output of the olivo-cerebellar system, receive a massive inhibitory input from Purkinje cells (PCs) of the cerebellar cortex. Morphological evidence suggests that CN principal cells are also contacted by inhibitory
Li-Chun Tu et al.
The EMBO journal, 32(24), 3220-3230 (2013-11-12)
Nuclear pore complexes (NPCs) mediate cargo traffic between the nucleus and the cytoplasm of eukaryotic cells. Nuclear transport receptors (NTRs) carry cargos through NPCs by transiently binding to phenylalanine-glycine (FG) repeats on intrinsically disordered polypeptides decorating the NPCs. Major impediments
Global Trade Item Number
SKUGTIN
50058-1KG04061826714713