Fortfahren mit
1295800
USP
Glycin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Aminoessigsäure, Aminoethansäure, Glycokoll
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
200 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 480,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
75.07
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635782
€ 480,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
glycine
manufacturer/tradename
USP
pH
4(0.2 molar aqueous solution)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60, 2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
General description
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt. Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Application
Der USP-Referenzstandard Glycin ist zur Verwendung für die in den USP-Kompendien spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen. Er dient auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie:
  • Glycin-Irrigation
  • Theophyllinnatriumglycinat
  • Glycyl-l-Tyrosin
  • Glycyl-l-Glutamin
  • Pyrrolochinolinchinon-Dinatrium
Biochem/physiol Actions
Hemmender Neurotransmitter im Rückenmark; allosterischer Regulator von NMDA-Rezeptoren.
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich für Test- und Assayzwecke bestimmt. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung jeglicher Krankheiten verwendet werden.  ​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR11111.0059050058
Glycin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1295800
Glycin
Glycin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1111
Glycin
Glycin crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.00590
Glycin
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
research use (small molecule)
API family
glycine
API family
glycine
API family
-
API family
-
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycin
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)