Fortfahren mit
49869
Pflanzenextrakt Nr. 2
suitable for microbiology
Synonym(e):
Leberextrakt Ersatz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41106212
biological source
plant
Quality Level
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
amino-nitrogen, ≥3% , total nitrogen (N), ≥9.5%
impurities
≤15.0% ash
loss
≤5% loss on drying
pH
5.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, yellow
application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products, microbiology
suitability
Brucella spp., Clostridium spp.
General description
Pflanzenextrakt Nr. 2 ist speziell zubereitetes dehydriertes Extrakt von pflanzlichen Proteinen. Wachstumseigenschaften sind vergleichbar mit dem Leberextraktpulver (Fluka® 70165). Es kann für die Kultivierung von anspruchsvollen anaeroben Bakterien, wie Brucella und Clostridien, verwendet werden, wenn es in der Thioglykolat-Bouillon verwendet wird. Das Extrakt kann ebenfalls im Blut-Agar für die Kultivation von diversen pathogenen Mikroorganismen verwendet werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
673819575705138
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products, microbiology
application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products, microbiology
application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products, microbiology
application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products, microbiology
suitability
Clostridium spp., Brucella spp.
suitability
Actinomycetes spp., Brucella spp., Pneumococcus spp., mycoplasma
suitability
-
suitability
-
biological source
plant
biological source
plant
biological source
plant
biological source
-
solubility
H2O: 2%, clear, yellow
solubility
H2O: 2%, clear, yellow
solubility
H2O: 2%, clear, light brownish-yellow
solubility
H2O: 2%, clear, light yellow
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
49869-10G-KC-F04061832580203
49869-500G-F04061832421865