Fortfahren mit
05138
Pflanzenextrakt
suitable for microbiology
Synonym(e):
Fleischextrakt Ersatz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41106212
Form:
powder
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
amino-nitrogen, ≥3% , total nitrogen (N), ≥9%
impurities
≤15% ash
loss
≤7.0% loss on drying
pH
7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, light yellow
application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products, microbiology
General description
Pflanzenextrakt ist eine fleischfreie Alternative zu den traditionellen Peptonen. Durch die grosse Verteilung von Peptiden trifft es die Anforderung des Peptones aus Fleisch, enzymatisch hydrolysiert (Fluka® 82962) und kann dieses ersetzen. Das heisst es wird ein Maximumwachstum für anspruchsvolle Mikroorganismen erreicht.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
199422918595757
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
impurities
≤15% ash
impurities
≤12% ash
impurities
≤12% ash
impurities
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
solubility
H2O: 2%, clear, light yellow
solubility
H2O: 2%, clear, yellow
solubility
H2O: 2%, clear, yellow
solubility
H2O: 2%, clear, light brownish-yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
loss
≤7.0% loss on drying
loss
≤6% loss on drying
loss
≤6% loss on drying
loss
≤8.0% loss on drying
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)