Direkt zum Inhalt
95757
M-Gredient® Vegetable Infusion for Biotechnology and Microbiology
for Biotechnology and Microbiology
Synonym(e):
Hirn-Herz-Infusionspulver-Ersatz, Infusionspulver, spezial aus Pflanzen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.85
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Pflanzliches Spezialinfusionspulver, for Biotechnology and Microbiology
biological source
plant
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
amino-nitrogen, ≥3% , total nitrogen (N), ≥10%
packaging
pkg of 500 g
ign. residue
≤15%
loss
≤8.0% loss on drying
pH
6.5-7.5
solubility
H2O: 2%, clear, light brownish-yellow
application(s)
biotechnology/fermenter
microbiology
General description
Eine dehydrierte Infusion aus Pflanzenprotein unter kontrollierten Bedingungen. Die wachstumfördernde Eigenschaft dieses Infusionspulvers ist vergleichbar mit dem des Infusionspulvers aus Rinderherz (Cat. No. 57462). Es ist anwendbar zur Kultivierung von anspruchsvollen Mikroorganismen, zur fermentativen Impfstoffproduktion und zur Herstellung von Blut-Agar.
Legal Information
M-GREDIENT is a registered trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)