Fortfahren mit
49779
Glycerin
greener alternative
tested according to Ph. Eur., anhydrous
Synonym(e):
Glycerin, 1,2,3-Propantriol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 171,00
10 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.09
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-289-5
Beilstein/REAXYS Number:
635685
MDL number:
€ 171,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
tested according to Ph. Eur.
Quality Segment
vapor density
3.1 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
form
liquid
autoignition temp.
698 °F
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
density
1.25 g/mL (lit.)
greener alternative category
SMILES string
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
General description
Glycerin, eine süß schmeckende Flüssigkeit, ist geruchlos, farblos und von Natur aus viskos. Es kann natürlich sowie aus petrochemischen Rohstoffen gewonnen werden. Glycerin ist für verschiedenste Anwendungen geeignet und ist eine der wertvollsten und vielseitigsten natürlichen chemischen Substanzen. Es kann als Weichmacher, Lösungsmittel, Süßungsmittel sowie in pharmazeutischen Formulierungen, Kosmetika, Lebensmitteln und Toilettenartikeln verwendet werden. Es ist sehr stabil und kann leicht bei normalen Temperaturen aufbewahrt werden; es ist außerdem nicht reizend und hat keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. Glycerol, with its high boiling point, low flammability, and polarity, is a standout choice. As a non-toxic and biodegradable compound, it aligns perfectly with the principles of ′Safer Solvents and Auxiliaries′ and ′Design for Degradation′. Click here for more information.
Application
Glycerin wird verwendet als:
  • Zusatzstoff bei der Zellkultivierung von Mycobacterium tuberculosis und Mycobacterium avium.
  • Brennstoff bei der Herstellung einer enzymatischen Bio-Brennstoffzelle.
  • flüssige Kompositmatrix mit 4-HCCA und 3-Aminochinolin für die Analyse von neutralen und sauren Glycanen.
  • Matrix für Fast Atom Bombardment MS.
  • Kann als flüssige Matrix für Quantifizierungsstudien mittels MALDI (Matrix-unterstützte Laserdesorptions-/Ionisations-Massenspektrometrie) eingesetzt werden.
Biochem/physiol Actions
Glycerin ist von Natur aus hygroskopisch und aufgrund seiner drei hydrophilen alkoholischen Hydroxygruppen wasserlöslich. Es kann sowohl inter- als auch intramolekulare Wasserstoffbrückenbindungen bilden und ist daher ein sehr flexibles Molekül. Die physiologische Wirkung von Glycerin beruht auf zellvermittelter Immunität, erhöhter IgG-Produktion und erhöhter Histaminfreisetzung.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
15523-M1.370288.18709
Glycerol anhydrous (vegetable), EMPROVE&#174; EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, ACS, USP
SAFC
1.37028
Glycerol
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
20 °C (lit.)
mp
20 °C (lit.)
mp
20 °C (lit.)
mp
20 °C (lit.)
autoignition temp.
698 °F
autoignition temp.
698 °F
autoignition temp.
698 °F
autoignition temp.
698 °F
agency
tested according to Ph. Eur.
agency
meets analytical specifications of BP, meets analytical specifications of E422, meets analytical specifications of Ph. Eur., meets analytical specifications of USP
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
agency
-
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycerin
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
199 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
49779-1L04061832421667
49779-10L04061838177025
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. What is the viscosity of glycerol?
    1 answer
    1. The viscosity of glycerol is 648 Centistokes at 20 Deg C (68 Deg F).