Merck
15523-M
Sigma-Aldrich
Glycerin
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E422, anhydrous, 99.0-101.0% (alkalimetric)
Synonym(e):
1,2,3-Propantriol, Glycerin
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.09
Beilstein:
635685
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Agentur
meets analytical specifications of BP
meets analytical specifications of E422
meets analytical specifications of Ph. Eur.
meets analytical specifications of USP
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets analytical specifications of FCC
Dampfdichte
3.1 (vs air)
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Qualität
puriss.
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E422
Assay
99.0-101.0% (alkalimetric)
99.0-101.0% (calc. on H2O free substance)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
698 °F
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
electrophoresis: suitable
Verunreinigungen
acidity or alkalinity, complies
acrolein, glucose and NH4-compounds, complies
ester, complies
fatty acids and esters, complies
impurities A and related substances (GC), complies
residual solvents, complies
sugar, complies
≤0.003% free acid (as CH3COOH)
≤0.2% 1,2,4-butantriole (GC)
≤10 ppm aldehydes (as HCHO)
≤2% water (Karl Fischer)
≤30 ppm halogen compounds (as Cl)
≤5 ppm heavy metals (as Pb)
Glührückstand
≤0.01% (as SO4)
Brechungsindex
n20/D 1.471-1.474
n20/D 1.474 (lit.)
pH-Wert
5.5-8
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20 °C (lit.)
Dichte
1.2580-1.2644 g/mL at 20 °C
≥1.257 g/mL at 25 °C
1.25 g/mL (lit.)
SMILES String
OCC(O)CO
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤10 ppm
sulfate (SO42-): ≤10 ppm
Kationenspuren
As: ≤1 ppm
Cu: ≤0.001%
Pb: ≤1 ppm
Zn: ≤0.001%
Eignung
complies for appearance of solution
complies for reaction against H2SO4
corresponds for chromatography
passes test for identity (IR)
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChIKey
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Glycerin, eine süß schmeckende Flüssigkeit, ist geruchlos, farblos und von Natur aus viskos. Es kann natürlich sowie aus petrochemischen Rohstoffen gewonnen werden. Glycerin ist für verschiedenste Anwendungsfälle geeignet und ist eine der wertvollsten und vielseitigsten natürlichen chemischen Substanzen. Es kann als Weichmacher, Lösungsmittel, Süßungsmittel sowie in pharmazeutischen Formulierungen, Kosmetika, Lebensmitteln und Toilettenartikeln verwendet werden. Es ist sehr stabil und kann leicht bei normalen Temperaturen aufbewahrt werden; es ist außerdem nicht reizend und hat keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt.
Biochem./physiol. Wirkung
Glycerin ist von Natur aus hygroskopisch und aufgrund seiner drei hydrophilen alkoholischen Hydroxygruppen wasserlöslich. Es kann sowohl inter- als auch intramolekulare Wasserstoffbrückenbindungen bilden und ist daher ein sehr flexibles Molekül. Die physiologische Wirkung von Glycerin beruht auf zellvermittelter Immunität, erhöhter IgG-Produktion und erhöhter Histaminfreisetzung.
Glycerin wird verwendet als:
  • Zusatzstoff bei der Zellkultivierung von Mycobacterium tuberculosis und Mycobacterium avium.
  • Brennstoff bei der Herstellung einer enzymatischen Bio-Brennstoffzelle.
  • Flüssige Kompositmatrix mit 4-HCCA und 3-Aminochinolin für die Analyse von neutralen und sauren Glykanen.
  • Matrix für Fast Atom Bombardment MS.
  • Kann als flüssige Matrix für Quantifizierungsstudien mittels MALDI(Matrix-unterstützte Laserdesorptions-/Ionisations-Massenspektrometrie)-Analyse eingesetzt werden.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
320.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
160 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)