Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 102,00 | |
| 2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 117,00 | |
| 10 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 377,00 | |
| 25 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 632,00 | |
| 190 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 4.030,00 |
Über diesen Artikel
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
vapor density
3.1 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
≤98.0-101.0% (calculated on anhydrous substance, alkalimetric), ≥99.5% (calculated on anhydrous substance, GC)
form
liquid
autoignition temp.
698 °F
expl. lim.
2.6-11.3 % (v/v)
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
electrophoresis: suitable
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
transition temp
flash point 199 °C
density
1.25 g/mL (lit.)
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
greener alternative category
storage temp.
2-25°C
SMILES string
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
General description
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Wasserfreies Glycerin (pflanzlich) Emprove® Expert weist einen geringen Endotoxingehalt und eine geringe Keimbelastung auf, was es zur richtigen Wahl für Ihre Anwendungen mit hohem Risiko macht.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| agency BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur. | agency reag. Ph. Eur. | agency - | agency - |
| technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) - | technique(s) GC/GC: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable |
| form liquid | form liquid | form viscous liquid | form viscous liquid |
| assay ≤98.0-101.0% (calculated on anhydrous substance, alkalimetric), ≥99.5% (calculated on anhydrous substance, GC) | assay ≥99.5% (GC), 98.0-101.0% (calculated on anhydrous substance, alkalimetric) | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99% (GC) |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line EMSURE® | product line BioUltra | product line BioReagent |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycerin
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Artikel
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
Verwandter Inhalt
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1370289010 | 04027269158149 |
| 1370282500 | 04027269065126 |
| 1370289190 | 04054839478000 |
| 1370289950 | 04027269157791 |
| 1370289025 | 04027269065157 |
| 1370281000 | 04027269158132 |
| 1370289918 | 04054839392566 |