Fortfahren mit
46802
Sulfamethazin
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
4,6-Dimethylsulfadiazin, 4-Amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)-benzolsulfonamid, Sulfadimethyldiazin, Sulfadimidin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 53,70
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14N4O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.33
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-346-4
Beilstein/REAXYS Number:
261304
MDL number:
€ 53,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
EPA 1694
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
application(s)
clinical testing
format
neat
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
SMILES string
Cc1cc(C)nc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
InChI
1S/C12H14N4O2S/c1-8-7-9(2)15-12(14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
InChI key
ASWVTGNCAZCNNR-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemical structure: sulfonamide
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
Ein antimikrobieller Schwefelwirkstoff. Induziert die CYP3A4-Expression und wird acetyliert durch N-Acetyltransferase. Weist geschlechtsabhängige Pharmakokinetik auf, metabolisiert durch die maskuline Isofrom CYP2C11.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S6256S1900000Y0001495
Sulfadimidine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S1900000
Sulfadimidine
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
clinical testing
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfamethazin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Vincent Curtin et al.
Molecular pharmaceutics, 10(1), 386-396 (2012-11-29)
The coprocessing of active pharmaceutical ingredient (API) with an excipient which has a high glass transition temperature (T(g)) is a recognized strategy to stabilize the amorphous form of a drug. This work investigates whether coprocessing a model API, sulfadimidine (SDM)
Ma Jesús García-Galán et al.
The Science of the total environment, 409(24), 5505-5512 (2011-09-29)
Degradation of the sulfonamide sulfamethazine (SMZ) by the white-rot fungus Trametes versicolor was assessed. Elimination was achieved to nearly undetectable levels after 20 h in liquid medium when SMZ was added at 9 mg L(-1). Experiments with purified laccase and
M Rérat et al.
Preventive veterinary medicine, 103(4), 265-273 (2011-09-29)
The present study was conducted to evaluate the efficacy of two prophylactic antibiotic treatments against bovine respiratory disease (BRD) in veal calves. In addition, the antibiotic susceptibilities of isolated Pasteurellaceae were tested. The calves were treated either on the day
Global Trade Item Number
SKUGTIN
46802-250MG04061835560752