Fortfahren mit
S1900000
Sulfadimidin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Sulfamethazin, 4,6-Dimethylsulfadiazin, 4-Amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)-benzolsulfonamid, Sulfadimethyldiazin, Sulfadimidin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14N4O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.33
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
261304
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
sulfadimidine
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(C)nc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
InChI
1S/C12H14N4O2S/c1-8-7-9(2)15-12(14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
InChI key
ASWVTGNCAZCNNR-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Sulfadimidine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem/physiol Actions
Ein antimikrobieller Schwefelwirkstoff. Induziert die CYP3A4-Expression und wird acetyliert durch N-Acetyltransferase. Weist geschlechtsabhängige Pharmakokinetik auf, metabolisiert durch die maskuline Isofrom CYP2C11.
Packaging
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1629000S625646802
Sulfadimidin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S1900000
Sulfadimidin
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
99.0-101.0% (on dried basis)
description
VETRANAL®, analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
analytical standard
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
clinical testing
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
API family
sulfadimidine
API family
sulfamethazine
API family
-
API family
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)