Fortfahren mit
46640
7-Fluorbenzofurazan-4-sulfonsäure Ammoniumsalz
derivatization grade (HPLC), LiChropur, ≥98.5% (HPLC)
Synonym(e):
4-Fluor-7-sulfobenzofurazan Ammoniumsalz, 7-Fluorbenz-2,1,3-oxadiazol-4-sulfonsäure Ammoniumsalz, Ammonium-7-fluor-benzofurazan-4-sulfonat, SBD-F
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 443,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H3FN2O4S · NH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.19
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5199564
Assay:
≥98.5% (HPLC)
€ 443,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
derivatization grade (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98.5% (HPLC)
quality
LiChropur
technique(s)
HPLC: suitable
fluorescence
λex 385 nm; λem 524 nm in 0.1 M borate pH 9.5 (after derivatization with glutathione)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N.OS(=O)(=O)c1ccc(F)c2nonc12
InChI
1S/C6H3FN2O4S.H3N/c7-3-1-2-4(14(10,11)12)6-5(3)8-13-9-6;/h1-2H,(H,10,11,12);1H3
InChI key
JXLHNMVSKXFWAO-UHFFFAOYSA-N
Application
Fluoreszierende Sonde für Thiole und die Vorsäulen-Markierung von biologischen Thiolen für die HPLC.
Packaging
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
Other Notes
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F438377262C1154
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥98.0% (sum of isomers)
assay
>98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
fluorescence
λex 385 nm; λem 524 nm in 0.1 M borate pH 9.5 (after derivatization with glutathione)
fluorescence
λex 380 nm; λem 515 nm
fluorescence
-
fluorescence
λex 360 nm; λem 410 nm (pH 8.5), λex 383 nm; λem 528 nm (Reaction product)
quality
LiChropur
quality
-
quality
-
quality
-
grade
derivatization grade (HPLC)
grade
-
grade
-
grade
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
N P Dudman et al.
Clinical chemistry, 42(12), 2028-2032 (1996-12-01)
The recognition of homocysteine as a vascular risk factor has led to increased clinical interest in assaying plasma homocysteine concentrations. Our aim was to improve the reliability of a widely used assay based on HPLC of the fluorescent 7-benzo-2-oxa-1, 3-diazole-4-sulfonic
Saori Ichinose et al.
Biomedical chromatography : BMC, 23(9), 935-939 (2009-04-09)
A semi-micro column HPLC-fluorescence method for routine determination of thiol derivatives such as homocysteine (Hcy), cysteine (Cys) and cysteamine (CA) is described. The thiol derivatives labeled with ammonium-7-fluorobenzo-2-oxa-1,3-diazole-4-sulfonate (SBD-F) were isocratically separated within 12 min on a semi-micro ODS column
B L Ling et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 10(10-12), 985-988 (1992-10-01)
The present investigation analyses the potentials of capillary chromatography using packed fused silica capillaries filled with 5 microns RP-18 for the fluorescence determination of glutathione in human blood samples. Adaptation of conventional HPLC equipment for miniaturized chromatographic assays proved successful.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
46640-5MG-F04061832357645
46640-25MG-F04061832357614