Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 111,00 |
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 424,00 € 318,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98.0% (sum of isomers)
form
powder
functional group
carboxylic acid, fluoro
SMILES string
N.OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8HF15O2.H3N/c9-2(10,1(24)25)3(11,12)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)23;/h(H,24,25);1H3
InChI key
YOALFLHFSFEMLP-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (sum of isomers) | description 97% | description reagent grade, 97% | description anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, reagent grade, 97% |
| assay ≥98.0% (sum of isomers) | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form - | form granular, moist crystals | form crystals |
| functional group fluoro, carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group - | functional group - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
target_organs
Liver
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
3825-26-1
3825-26-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?