Fortfahren mit
433950
Amberlite HPR1200 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 23-27 mesh
Synonym(e):
strong cation exchange resin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
AmberLite HPR1200 H Wasserstoff-Form, 23-27 mesh particle size
form
beads
Quality Segment
crosslinking
8 % cross-linked
moisture
50-56%
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
sulfonic acid
particle size
23-27 mesh, 550-650 μm
capacity
1.8 meq/mL by wetted bed volume
separation technique
cation exchange
Application
Stark saurer Kationentauscher für die Entmineralisierung; entspricht der FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
Dowex 1X4, anion-exchange resin, was used as adsorbent material in characterization of iodinated contrast media using 11B NMR and capillary electrophoresis.[1]
Other Notes
Dieses Harz wurde weder speziell behandelt oder gereinigt. Wir empfehlen, dass es vor Verwendung geeigneten Wasch- und Reinigungsschritten unterzogen wird.
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
433934436615428787
separation technique
cation exchange
separation technique
anion exchange
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
matrix active group
sulfonic acid
matrix active group
dimethylethanolamine
matrix active group
sulfonic acid functional group
matrix active group
sulfonic acid
particle size
23-27 mesh, 550-650 μm
particle size
27-34 mesh, 440-560 μm
particle size
21-25 mesh, 600-700 μm
particle size
24-29 mesh, 525-625 μm
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
form
beads
form
-
form
beads
form
beads
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is the product with the old order number 3024649786, described as Dowex Marathon C cation-exchange resin, the same as the product 433950, which is currently listed on the website as AmberLite® HPR1200 H?
    1 answer
    1. Yes, it is the same product, just with a different name due to the Dow/DuPont merger.
      Helpful?
  2. How can I convert a cation exchange resin from the hydrogen form to the sodium form?
    1 answer
    1. To convert a cation exhcange resin from the hydrogen form to the sodium form, use two to four bed volumes of 0.5-2.0% NaCl or NaOH.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.