Fortfahren mit
428787
Amberlite HPR2900 Ion Exchange Resin
hydrogen form
Synonym(e):
AmberLite HPR2900 H hydrogen form
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 194,00
2.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 669,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
MDL number:
€ 194,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
AmberLite HPR2900 H, hydrogen form
description
formerly Dowex Marathon MSC H
Quality Segment
form
beads
crosslinking
>95 % cross-linked
parameter
150 °C max. temp.
moisture
50-56%
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
matrix active group
sulfonic acid
particle size
24-29 mesh, 525-625 μm
operating pH
0-14
capacity
1.6 meq/mL by wetted bed volume
separation technique
cation exchange
SMILES string
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI key
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
General description
Dowex Marathon MSC ist ein hochwertigeres Harz als Dowex MSC-1. Die Dowex Marathon Serie verfügt über eine engere Partikelgrößenverteilung, eine höhere Effizienz und eine verbesserte Kinetik im Vergleich zu den Dowex Produkten mit Gauss-Verteilung.
AmberLite HPR2900 H Ion Exchange Resin is a Uniform Particle Size, Macroporous, Strong Acid Cation Exchange Resin for Industrial Demineralization Applications. It is a robust, high-quality resin for use in industrial demineralization applications when a combination of exceptional physical stability, simple and reliable operation, and long resin life is required. Its high degree of crosslinking provides exceptional stability, which gives it great resistance to chemical oxidation and to mechanical, thermal, or osmotic stress. The properties of this macroporous resin have been designed for optimal kinetics.
Application
Stark saures Kationentauscherharz für die Entmineralisierung von Wasser, entspricht der FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
Designed for industrial water softening and demineralization applications. Additional applications include selective removal of copper and nickel cations from process solutions and downstream processing of imine reductases (IREDs).
Features and Benefits
Starker Kationentauscher
Other Notes
Dieses Ionentauscherharz wurde nicht speziell aufgearbeitet oder gereinigt. Wir empfehlen, das Material durch Vorelution und Waschen vorzubehandeln.
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Marathon is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
428663217484436615
particle size
24-29 mesh, 525-625 μm
particle size
50-100 mesh
particle size
200-400 mesh
particle size
21-25 mesh, 600-700 μm
matrix active group
sulfonic acid
matrix active group
sulfonic acid functional group
matrix active group
sulfonic acid functional group
matrix active group
sulfonic acid functional group
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
parameter
150 °C max. temp.
parameter
-
parameter
-
parameter
150 °C max. temp.
matrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. How can I convert a cation exchange resin from the hydrogen form to the sodium form?
    1 answer
    1. To convert a cation exhcange resin from the hydrogen form to the sodium form, use two to four bed volumes of 0.5-2.0% NaCl or NaOH.