Fortfahren mit
433934
Amberlite HPR4100 Ion Exchange Resin
chloride form, 30-35 mesh, anionic
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 272,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
MDL number:
€ 272,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
AmberLite HPR4100 Cl Anionenaustauschharz,
description
formerly DowexA2 chloride
Quality Segment
quality
monodispersed
moisture
45-54%
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
dimethylethanolamine
particle size
27-34 mesh, 440-560 μm
capacity
1.2 meq/mL by wetted bed volume
separation technique
anion exchange
General description
AmberLiteHPR4100 Cl has dimethylethanolamine as functional group.[1]
Application
Stark basisches (Typ II) Anionentauscherharz, gut geeignet für Wasser mit einer hohen Konzentration von Mineralsäuren (Chloride, Sulfate) und einer geringen Konzentration von Silikat und CO2 (<25%); Dieses Harz ist ausgezeichnet für die Demineralisierung, es entspricht der FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
AmberLite HPR4100 Cl was used in structural characterization of Fe in dilute natural waters.[1]
Features and Benefits
Stark basischer Anionentauscher
Other Notes
Dieses Ionentauscherharz wurde nicht speziell aufgearbeitet oder gereinigt. Wir empfehlen, das Material durch geeignete Vorelution und Waschen vorzubehandeln.
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
433942436615433950
matrix active group
dimethylethanolamine
matrix active group
quaternary ammonium
matrix active group
sulfonic acid functional group
matrix active group
sulfonic acid
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
separation technique
anion exchange
separation technique
anion exchange
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
particle size
27-34 mesh, 440-560 μm
particle size
24-28 mesh, 525-625 μm
particle size
21-25 mesh, 600-700 μm
particle size
23-27 mesh, 550-650 μm
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anneli Sundman et al.
Environmental science & technology, 47(15), 8557-8564 (2013-07-03)
The properties of iron (Fe) complexes and compounds in the environment influence several central processes, e.g., iron uptake, adsorption/desorption of contaminants and nutrients, and redox transformations, as well as the fate of of natural organic matter (NOM). It is thus
Global Trade Item Number
SKUGTIN
433934-1KG04061826750155
433934-250G04061833539514