Fortfahren mit
42981
Legionella-Wachstumsergänzung (Doppelpack)
suitable for microbiology
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 73,10
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171614
€ 73,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
Quality Segment
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Legionella spp.
Application
A chemical enrichment supplement recommended for enhancing growth of Legionella species.
Packaging
one package contains 5 vials part A and 5 vials part B.
Other Notes
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Legionella Growth Supplement Part A (Cat. No.63958):
L-Cysteine hydrochloride 200.0 mg
Legionella Growth Supplement Part B (Cat. No. 93164) :
Ferric pyrophosphate, soluble 125.0 mg
Sodium selenite 5.0 mg
Distilled water 5.0 ml
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
437539402917777
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
liquid
suitability
Legionella spp.
suitability
Legionella spp.
suitability
Legionella spp.
suitability
Yersinia spp.
application(s)
environmental, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
-
sterility
sterile
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
67787-5ML04061837838989
67787-25ML04061837838972
42981-1KT04061832107738
42981-5UN04061834432128