Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 56,80 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.13
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-091-9
Beilstein/REAXYS Number:
81441
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
white
mp
273 °C (dec.) (lit.)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1CN[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1
InChI key
PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
natürliche Komponente von tierischen Proteinen wie Collagen und Elastin
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format - | format - | format - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trans-4-Hydroxy-L-Prolin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?