Fortfahren mit
H5534
Trans-4-Hydroxy-L-Prolin
≥98.5%, suitable for cell culture, BioReagent
Synonym(e):
4-Hydroxyprolin, Hydroxyprolin, (2S,4R)-4-Hydroxy-pyrrolidin-2-carbonsäure, Hyp
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.13
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-091-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
81441
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Trans-4-Hydroxy-L-Prolin, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.5%
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98.5%
form
crystalline
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
colorless
mp
273 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
O[C@H]1CN[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1
InChI key
PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
Application
  • Cysteine Radical and Glutamate Collaboratively Enable C-H Bond Activation and C-N Bond Cleavage in a Glycyl Radical Enzyme HplG.: Diese Forschungsarbeit zeigt die Anwendung von Trans-4-Hydroxy-L-Prolin bei der Untersuchung enzymatischer Reaktionen, die eine Aktivierung der C-H-Bindung und Spaltung der C-N-Bindung beinhalten. Sie liefert Erkenntnisse zu den Mechanismen der Enzymkontrolle und -spezifität, die für die Entwicklung neuartiger biochemischer Prozesse wichtig sind (Deng und Liao, 2024).
  • Study on flavor quality formation in green and yellow tea processing by means of UPLC-MS approach.: Durch die Verwendung von Trans-4-Hydroxy-L-Prolin verbessert diese Studie das Verständnis der Geschmacksbiochemie in der Teeverarbeitung. Sie bietet signifikante Einblicke in die Lebensmittelchemie und beeinflusst zukünftige Produktentwicklungsstrategien (Sun et al., 2024).
Other Notes
natürliche Komponente von tierischen Proteinen wie Collagen und Elastin
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
6540194187530681
description
BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.5%
description
97%
description
analytical standard
description
≥98.0% (GC)
form
crystalline
form
solid
form
-
form
solid
assay
≥98.5%
assay
97%
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98.0% (GC)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
color
colorless
color
-
color
white
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trans-4-Hydroxy-L-Prolin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)