Fortfahren mit
40952
ChromoSelect Selektivzusatz nach Nickels und Leesment
suitable for microbiology
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41171614
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
Quality Level
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Lactococcus spp., Leuconostoc spp.
Application
An antibiotic supplement used for the selective isolation of citrate-fermenting lactic acid bacteria.
Other Notes
Composition:
(per vial, sufficient for 500 ml)
Vancomycin 100 mg
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
681099402977093
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
Lactococcus spp., Leuconostoc spp.
suitability
Lactococcus spp., Leuconostoc spp.
suitability
Legionella spp.
suitability
-
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
bioburden testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
sterile
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
763527-1G04061826654460
40952-5VL04061838039750
40952-1VL04061838041722