Merck
77093
CCDA-Selektiv-Supplement
suitable for microbiology
Synonym(e):
Aktivkohle-Cefoperazon-Desoxycholat-Agar-Selektiv-Supplement
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171614
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
according to ISO 10272-1:2017, according to ISO 10272-2:2017
sterility
sterile
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
Application
Ein antimikrobieller Zusatz empfohlen für die selektive Isolation von Campylobacter oder Arcobacter Species.
Other Notes
(pro Vial, ausreichend für 500 ml Medium):
Cefoperazon 16 mg
Amphotericin B 5 mg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CCDA-Selektiv-Supplement
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)