Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 135,00 |
Über diesen Artikel
Quality Level
agency
USP/NF
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 15.0 g/L , crystal violet, 0.002 g/L , lactose, 10.000 g/L , phenol red, 0.080 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L , sucrose, 10.0 g/L , tryptone, 10.0 g/L , yeast extract, 1.5 g/L
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Prime
final pH
6.8±0.3 (25 °C)
application(s)
microbiology
General description
Application
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| agency USP/NF | agency - | agency according to ISO 10273:2017 | agency - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| application(s) microbiology | application(s) bioburden testing | application(s) agriculture | application(s) bioburden testing |
| manufacturer/tradename NutriSelect® Prime | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| final pH 6.8±0.3 (25 °C) | final pH 7.1±0.2 (25 °C) | final pH 7.4±0.2 (25 °C) | final pH 7.1±0.2 (25 °C) |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
548-62-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
The different types of culture media, that are used to grow microorganisms in the laboratory for quality control, are classified by several criteria, such as consistency, composition, or selectivity.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 550760-1G | 04061825586090 |
| 39573-500G | 04065265015059 |