Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2NH · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
81.54
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-046-5
Beilstein/REAXYS Number:
3589311
MDL number:
Assay:
≥98.0% (AT)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (AT)
impurities
≤2% water
mp
170-173 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.5 g/10 mL
functional group
amine
SMILES string
Cl[H].CNC
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H
InChI key
IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (AT) | assay 99% | assay 98% | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: 0.5 g/10 mL | solubility H2O: very soluble, alcohol: soluble, diethyl ether: soluble | solubility - | solubility - |
| mp 170-173 °C (lit.) | mp 170-173 °C (lit.) | mp 187-190 °C (lit.) | mp - |
| grade purum | grade - | grade - | grade - |
| functional group amine | functional group amine | functional group - | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylamin -hydrochlorid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?