126365
Dimethylamin -hydrochlorid
99%
Synonym(e):
N,N-Dimethylamine hydrochloride, N-Methylmethanamine hydrochloride, Dimethylammonium chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
170-173 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: very soluble
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
SMILES String
Cl[H].CNC
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H
InChIKey
IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable